Potassium phenyltrifluoroborate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium trifluoro(phenyl)borate, Phenyltrifluoroboric acid potassium salt
Formula:
C₆H₅BF₃K Punto di fusione: 296…301 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318172 CAS Number: 153766-81-5 |