4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1122-1G
PC1122-5G
PC1122-250MG
APOSPC1122-1GEA
30.6
EUR
APOSPC1122-1G
APOSPC1122-5G
APOSPC1122-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Punto di fusione: 74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06246884 CAS Number: 145742-34-3 |