2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅F₂NO₃ Punto di ebollizione: 78…79 °C/20mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840468 CAS Number: 66684-60-4 |