Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 176 EUR
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 190,00 g/mol
Punto di fusione: 44…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840469
CAS Number: 128593-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III