Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 84.1 EUR
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₂Cl₂FNO₄
Punto di fusione: 190…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427137
CAS Number: 106809-14-7