Stampa…
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 0 EUR
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Punto di fusione: 44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129963
CAS Number: 3107-19-5