3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrFN Punto di fusione: 43…46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038227 CAS Number: 179898-34-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |