Stampa…
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC11208-1G PC11208-5G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 229 EUR
APOSPC11208-1G APOSPC11208-5G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₄S
Punto di fusione: 150…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037941
CAS Number: 849035-74-1