Stampa…
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 209 EUR
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉FO₂S
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037935
CAS Number: 828270-62-8