Stampa…
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 43.7 EUR
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formula: C₇H₉FN₂O₂S
Peso molecolare: 204,22 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04037953
CAS Number: 832714-48-4