Stampa…
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11199-1G PC11199-5G PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA 311 EUR
APOSPC11199-1G APOSPC11199-5G APOSPC11199-100MG
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₄S
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037937
CAS Number: 773873-55-5