Stampa…
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11197-1G PC11197-5G
APOSPC11197-1GEA 321 EUR
APOSPC11197-1G APOSPC11197-5G
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine
Formula: C₁₅H₁₀F₃N₃
Punto di fusione: >230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800784
CAS Number: 396129-66-1