1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅FN₂O₂S Punto di fusione: 115…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03648602 CAS Number: 845616-10-6 |