Stampa…
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11193-1G PC11193-5G PC11193-10G PC11193-250MG
APOSPC11193-1GEA 343 EUR
APOSPC11193-1G APOSPC11193-5G APOSPC11193-10G APOSPC11193-250MG
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₄S
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04037958
CAS Number: 849035-87-6