Stampa…
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11190-1G PC11190-5G PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA 286 EUR
APOSPC11190-1G APOSPC11190-5G APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S
Peso molecolare: 329,77 g/mol
Punto di fusione: 226…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039237
CAS Number: 849035-98-9