Stampa…
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11183-100MG PC11183-250MG
APOSPC11183-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC11183-100MG APOSPC11183-250MG
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
Peso molecolare: 266,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424604
CAS Number: 199528-28-4