4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC11180-1G
PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA
75.4
EUR
APOSPC11180-1G
APOSPC11180-5G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₉F₃O₂ Punto di fusione: 321…324 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03424606 CAS Number: 195457-71-7 |