Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 52.2 EUR
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116018
CAS Number: 773873-26-0