Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11178-1G PC11178-250MG PC11178-5G
APOSPC11178-1GEA 118 EUR
APOSPC11178-1G APOSPC11178-250MG APOSPC11178-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424607
CAS Number: 195457-70-6