Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC11176-1G PC11176-5G
APOSPC11176-1GEA 132 EUR
APOSPC11176-1G APOSPC11176-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
Peso molecolare: 250,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424645
CAS Number: 100036-64-4