Stampa…
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11174-1G PC11174-250MG
APOSPC11174-1GEA 31.9 EUR
APOSPC11174-1G APOSPC11174-250MG
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631879
CAS Number: 343604-24-0