Stampa…
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1115-1G PC1115-5G PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA 50.9 EUR
APOSPC1115-1G APOSPC1115-5G APOSPC1115-10G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di fusione: 66…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458005
CAS Number: 199287-52-0