4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₉FO₂ Punto di fusione: 235…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631909 CAS Number: 5731-10-2 |