Stampa…
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11143-1G PC11143-5G
APOSPC11143-1GEA 72.7 EUR
APOSPC11143-1G APOSPC11143-5G
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉FO₂
Peso molecolare: 216,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00452724
CAS Number: 10540-39-3