3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₉FO₂ Punto di fusione: 96…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426488 CAS Number: 2094-03-3 |