Stampa…
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 94.5 EUR
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO
Punto di ebollizione: 324 °C
Punto di fusione: 93…97 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631912
CAS Number: 60992-98-5