2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC11135-1G
PC11135-250MG
APOSPC11135-1GEA
495
EUR
APOSPC11135-1G
APOSPC11135-250MG
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Formula:
C₁₃H₉FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631854 CAS Number: 192863-46-0 |