Stampa…
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11134-1G PC11134-5G PC11134-100MG
APOSPC11134-1GEA 132 EUR
APOSPC11134-1G APOSPC11134-5G APOSPC11134-100MG
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039225
CAS Number: 400750-63-2