Stampa…
Ammonium trifluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1113-100G PC1113-25G
APOSPC1113-100GEA 71.6 EUR
APOSPC1113-100G APOSPC1113-25G
Ammonium trifluoroacetate 98%
Ammonium trifluoroacetate
Mass spec standard for HPLC/MS, Org. Mass. Spec., 187, 25, 1990
Formula: C₂H₄F₃NO₂
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012615
CAS Number: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4