Stampa…
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4'-fluorobiphenyl hydrochloride
PC11127-1G PC11127-5G
APOSPC11127-1GEA 230 EUR
APOSPC11127-1G APOSPC11127-5G
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Formula: C₁₂H₁₀FN
Peso molecolare: 187.22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424674
CAS Number: 10540-45-1