Stampa…
Diflunisal
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
PC11123-100G PC11123-25G PC11123-5G
APOSPC11123-100GEA 252 EUR
APOSPC11123-100G APOSPC11123-25G APOSPC11123-5G
Diflunisal
Diflunisal
Formula: C₁₃H₈F₂O₃
Peso molecolare: 250,1976 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057834
CAS Number: 22494-42-4
EINECS: 245-034-9