Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC11116-1G PC11116-5G
APOSPC11116-1GEA 48.1 EUR
APOSPC11116-1G APOSPC11116-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Peso molecolare: 219,95 g/mol
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039222
CAS Number: 240139-82-6