Stampa…
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoronaphtalene-1-boronic acid, 4-Fluoronaphthalene-1-boronic acid
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 74.1 EUR
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₀H₇BBrFO₂
Peso molecolare: 189.98 g/mol
Punto di fusione: 240…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039221
CAS Number: 182344-25-8