Stampa…
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 14.7 EUR
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Peso molecolare: 153,95 g/mol
Punto di fusione: 234…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683115
CAS Number: 168267-99-0