Stampa…
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 156 EUR
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,95 g/mol
Punto di fusione: 152…158 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863526
CAS Number: 179897-94-0