Stampa…
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11112-5G PC11112-10G PC11112-25G
APOSPC11112-5GEA 94.5 EUR
APOSPC11112-5G APOSPC11112-10G APOSPC11112-25G
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,95 g/mol
Punto di fusione: 131…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788423
CAS Number: 179899-07-1