Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 268 EUR
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso molecolare: 224,37 g/mol
Punto di fusione: 233…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094999
CAS Number: 176976-42-4