Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
PC11110-25G PC11110-5G PC11110-100G
APOSPC11110-25GEA 143 EUR
APOSPC11110-25G APOSPC11110-5G APOSPC11110-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso molecolare: 224,37 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797335
CAS Number: 182344-18-9