Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 109 EUR
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₂
Punto di fusione: 235…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151855
CAS Number: 128796-39-4