Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11109-25G PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA 195 EUR
APOSPC11109-25G APOSPC11109-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Punto di ebollizione: 229 °C
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835101
CAS Number: 85118-24-7