Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G PC11108-25G PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA 23.4 EUR
APOSPC11108-5G APOSPC11108-25G APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Peso molecolare: 250,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659467
CAS Number: 35764-15-9