Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Bromo-4-(trifluoromethl)benzoic acid
PC11107-1G PC11107-5G
APOSPC11107-1GEA 19 EUR
APOSPC11107-1G APOSPC11107-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97+%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368837
CAS Number: 328-89-2
EINECS: 206-339-2