Stampa…
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC11103-1G PC11103-5G
APOSPC11103-1GEA 17.6 EUR
APOSPC11103-1G APOSPC11103-5G
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
Peso molecolare: 204,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09842440
CAS Number: 875781-15-0