1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇F₇O₂ Punto di ebollizione: 134…136 °C Densità: 1,345 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 36 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00039251 CAS Number: 13695-31-3 EINECS: 237-217-7 UN: 3272 ADR: 3,III |