Stampa…
Ammonium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1110-100G PC1110-25G PC1110-500G
APOSPC1110-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1110-100G APOSPC1110-25G APOSPC1110-500G
Ammonium tetrafluoroborate 98%
Ammonium tetrafluoroborate
Formula: H₄BF₄N
Peso molecolare: 104,84 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Densità: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245785
CAS Number: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,III