4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆FNO Punto di fusione: 75…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116335 CAS Number: 191014-55-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |