3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1105-1G
PC1105-5G
APOSPC1105-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1105-1G
APOSPC1105-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08458004 CAS Number: 85366-66-1 |