Stampa…
Ammonio esafluorosilicato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonium fluorosilicate
PC1103-1KG PC1103-250G
APOSPC1103-1KGEA 139 EUR
APOSPC1103-1KG APOSPC1103-250G
Ammonio esafluorosilicato 98%
Ammonio esafluorosilicato
Formula: H₈F₆N₂Si
Peso molecolare: 178,15 g/mol
Densità: 2,011 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010887
CAS Number: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III