Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
- Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Formula:
H₄F₆NP Punto di fusione: 198 °C (dec.) Densità: 2,18 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064642 CAS Number: 16941-11-0 EINECS: 241-009-1 UN: 3260 ADR: 8,II |