Stampa…
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 285 EUR
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Formula: H₈F₆GeN₂
Punto di fusione: 380 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010880
CAS Number: 16962-47-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III